Tisk…
Uhličitan cesný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
255645-10G 255645-50G
SIAL255645-10GEA 3210 CZK
SIAL255645-10G SIAL255645-50G
Uhličitan cesný, Sigma-Aldrich®
Uhličitan cesný
Vzorec: Cs₂CO₃
MW: 325.82
Bod tání: 610
Hustota: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010957
CAS číslo: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020