Uhličitan cesný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
20960-10G-F
20960-250G-F
20960-50G-F
SIAL20960-10G-FEA
880
CZK
SIAL20960-10G-F
SIAL20960-250G-F
SIAL20960-50G-F
Uhličitan cesný, Sigma-Aldrich®
Uhličitan cesný
Vzorec:
Cs₂CO₃ MW: 325.82 Bod tání: 610 Hustota: 4.24 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010957 CAS číslo: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Merck Index: 13,02020 |