Uhličitan cesný
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
1.02040.0025
1.02040.1000
1.02040.0025EA
0
CZK
1.02040.0025
1.02040.1000
Uhličitan cesný
Uhličitan cesný
Vzorec:
Cs₂CO₃ Bod tání: 610 °C Hustota: 4,24 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010957 CAS číslo: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Merck Index: 13,02020 |