Uhličitan cesný ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10924.14
10924.06
10924.22
10924.36
10924.14EA
2340
CZK
10924.14
10924.06
10924.22
10924.36
Uhličitan cesný ≥99.9% (metals basis)
Uhličitan cesný
Purity: 99.9%
CAS No.: 534-17-8
Molecular Formula: Cs2CO3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: -20 Mesh Powder/Granules
Density: 4.072
pH: 10-12
Melting Point: 610° dec.
Beilstein Reference: 4546405
Merck Reference: 14,2010
MDL No.: MFCD00010957
Vzorec:
Cs₂CO₃ MW: 325.82 Bod tání: 610 °C (rozkl.) Hustota: 4.072 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010957 CAS číslo: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Merck Index: 14,2010 |