Tisk…
Uhličitan cesný 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
278020100 278020500
ACRO278020100EA 1480 CZK
ACRO278020100 ACRO278020500
Uhličitan cesný 99.99% (trace metals basis)
Uhličitan cesný
Vzorec: Cs₂CO₃
Bod tání: >400 °C
Hustota: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010957
CAS číslo: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %