Tisk…
Sodium perchlorate ≥98.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
410241-2.5KG 410241-500G 410241-25KG
410241-2.5KGEA 29750 CZK
410241-2.5KG 410241-500G HONC410241-25KG
Sodium perchlorate ≥98.0% ACS, Fluka™
Sodium perchlorate
Vzorec: ClNaO₄
MW: 122.44
Bod tání: 469 °C (rozkl.)
Hustota: 2.52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003480
CAS číslo: 7601-89-0
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08726
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %