Tisk…
Chloristan draselný, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ300
1.05076.0250 1.05076.1000
1.05076.0250EA 3720 CZK
1.05076.0250 1.05076.1000
Chloristan draselný, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Chloristan draselný
Vzorec: ClKO₄
MW: 138.55
Bod tání: 608
Hustota: 2.5239 g/cm³ (10.7 °C)
MDL Number: MFCD00011362
CAS číslo: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07738
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 17 g/l (20 °C)
Melting Point 610 °C (decomposition)
Molar Mass 138.55 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
pH 5.0 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer