Tisk…
Chloristan draselný 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11296.0E A11296.22 A11296.36
A11296.0EEA 9610 CZK
A11296.0E A11296.22 A11296.36
Chloristan draselný 99
Chloristan draselný
Purity: 99% CAS No.: 7778-74-7 Molecular Formula: KClO4 Formula Weight: 138.55 Odour: Odourless Melting Point: 301-304° UN No.: 1489 MDL No.: MFCD00011362
Vzorec: ClKO₄
MW: 138.55
Bod tání: 301…304 °C
Hustota: 2.52
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011362
CAS číslo: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07738