Chloristan draselný 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
221360250
221365000
221360010
221360025
ACRO221360250EA
934
CZK
ACRO221360250
ACRO221365000
ACRO221360010
ACRO221360025
Chloristan draselný 99+% for analysis
Chloristan draselný
Vzorec:
ClKO₄ MW: 138.55 Bod tání: 400 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011362 CAS číslo: 7778-74-7 EINECS: 231-912-9 UN: 1489 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,07738 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Titration | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤30 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |