Chloritan sodný 80% Unstabilised, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
223230050
223235000
223230025
223230100
ACRO223230050EA
1090
CZK
ACRO223230050
ACRO223235000
ACRO223230025
ACRO223230100
Chloritan sodný 80% Unstabilised, pure
Chloritan sodný
Vzorec:
ClNaO₂ MW: 90.44 Bod varu: 112 Bod tání: 180…200 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003478 CAS číslo: 7758-19-2 EINECS: 231-836-6 UN: 1496 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,08672 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥75 % |