Tisk…
Chlorid sodný ≥99%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
S9625-10KGEA 6600 CZK
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
Chlorid sodný ≥99%, Reagent Grade
Chlorid sodný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1.465 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 800 °C
Hustota: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance complying
Assay (argentometric) 99.5 - 100.5 %
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying