Tisk…

Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

S6191-10KG S6191-1KG S6191-500G S6191-5KG
SIALS6191-10KGEA 0 CZK
SIALS6191-10KG SIALS6191-1KG SIALS6191-500G SIALS6191-5KG
Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Bod varu: 1413 °C (1013 hPa)
Bod tání: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR