Tisk…
Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5886-10KG S5886-1KG S5886-500G S5886-5KG
SIALS5886-10KGEA 0 CZK
SIALS5886-10KG SIALS5886-1KG SIALS5886-500G SIALS5886-5KG
Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1413
Bod tání: 801
Hustota: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599