Tisk…
Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3014-10KG S3014-1KG S3014-500G S3014-5KG S3014-6X1KG
SIALS3014-10KGEA 0 CZK
SIALS3014-10KG SIALS3014-1KG SIALS3014-500G SIALS3014-5KG SIALS3014-6X1KG
Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Bod varu: 1413 °C (1013 hPa)
Bod tání: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599