Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
450006-25G
450006-5G
SIAL450006-25GEA
10690
CZK
SIAL450006-25G
SIAL450006-5G
Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Chlorid sodný
Vzorec:
NaCl Bod varu: 1413 °C (1013 hPa) Bod tání: 801 °C Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS číslo: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |