Tisk…
Chlorid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4408-100G L4408-500G
SIALL4408-100GEA 2490 CZK
SIALL4408-100G SIALL4408-500G
Chlorid lithný, Sigma-Aldrich®
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Bod varu: 1382 °C (1013 hPa)
Bod tání: 614 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011078
CAS číslo: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550