Tisk…
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassiumchloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9541-1KG P9541-500G P9541-5KG
SIALP9541-1KGEA 4890 CZK
SIALP9541-1KG SIALP9541-500G SIALP9541-5KG
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74.55
Bod varu: 1420
Bod tání: 773
Hustota: 1.98
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621