Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9333-500G
P9333-1KG
SIALP9333-500GEA
4030
CZK
SIALP9333-500G
SIALP9333-1KG
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný
Vzorec:
KCl Bod varu: 1420 °C (1013 hPa) Bod tání: 773 °C Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS číslo: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |