Tisk…

Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

P5405-1KG P5405-250G P5405-500G
SIALP5405-1KGEA 4980 CZK
SIALP5405-1KG SIALP5405-250G SIALP5405-500G
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Bod varu: 1420 °C (1013 hPa)
Bod tání: 773 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR