Tisk…

Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Potassiumchloride

M-Clarity™ quality level = MQ100

449989-10G 449989-50G
SIAL449989-10GEA 7640 CZK
SIAL449989-10G SIAL449989-50G
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74.55
Bod varu: 1420
Bod tání: 773
Hustota: 1.98
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR