Tisk…
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
409316-100G 409316-25G
SIAL409316-100GEA 9480 CZK
SIAL409316-100G SIAL409316-25G
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Bod varu: 1420 °C (1013 hPa)
Bod tání: 773 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621