Tisk…
Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cesium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4036-100G C4036-1KG C4036-250G C4036-25G C4036-500G C4036-50G
SIALC4036-100GEA 3120 CZK
SIALC4036-100G SIALC4036-1KG SIALC4036-250G SIALC4036-25G SIALC4036-500G SIALC4036-50G
Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Bod varu: 1303 °C (1013 hPa)
Bod tání: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021