Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Cesium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
C3032-100G
C3032-1KG
C3032-25G
C3032-500G
SIALC3032-100GEA
6430
CZK
SIALC3032-100G
SIALC3032-1KG
SIALC3032-25G
SIALC3032-500G
Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Chlorid cesný
Vzorec:
CsCl Bod varu: 1303 °C (1013 hPa) Bod tání: 646 °C Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS číslo: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 13,02021 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...