Tisk…
Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
562599-1KG 562599-5KG
SIAL562599-1KGEA 19640 CZK
SIAL562599-1KG SIAL562599-5KG
Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Bod varu: 1303 °C (1013 hPa)
Bod tání: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021