Tisk…
Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cesium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
449733-25G 449733-5G
SIAL449733-25GEA 12280 CZK
SIAL449733-25G SIAL449733-5G
Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
MW: 168.36
Bod varu: 1303
Bod tání: 646
Hustota: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021