Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Cesium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
203025-10G
203025-50G
SIAL203025-10GEA
4460
CZK
SIAL203025-10G
SIAL203025-50G
Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Chlorid cesný
Vzorec:
CsCl Bod varu: 1303 °C (1013 hPa) Bod tání: 646 °C Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS číslo: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 13,02021 |