Tisk…
Bromid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4547-100G S4547-500G
SIALS4547-100GEA 3310 CZK
SIALS4547-100G SIALS4547-500G
Bromid sodný, Sigma-Aldrich®
Bromid sodný
Vzorec: NaBr
Bod varu: 1396 °C (1013 hPa)
Bod tání: 753 °C
Hustota: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003475
CAS číslo: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666