Tisk…
Bromid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
449873-100G 449873-25G
SIAL449873-100GEA 12520 CZK
SIAL449873-100G SIAL449873-25G
Bromid lithný, Sigma-Aldrich®
Bromid lithný
Vzorec: LiBr
Bod varu: 1265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 550 °C
Hustota: 3,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011077
CAS číslo: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548