Bromid cesný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Cesiumbromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
429392-10G
429392-1G
SIAL429392-10GEA
5870
CZK
SIAL429392-10G
SIAL429392-1G
Bromid cesný, Sigma-Aldrich®
Bromid cesný
Vzorec:
BrCs MW: 212.81 Bod varu: 1300 Bod tání: 636 Hustota: 4.46 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010954 CAS číslo: 7787-69-1 EINECS: 232-130-0 Merck Index: 13,02019 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...