Tisk…
Bromid cesný 99.9%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
192060250 192061000
ACRO192060250EA 3260 CZK
ACRO192060250 ACRO192061000
Bromid cesný 99.9%, pure
Bromid cesný
Vzorec: BrCs
Bod varu: 1300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 636 °C
Hustota: 4,44 g/cm³
MDL Number: MFCD00010954
CAS číslo: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 13,02019
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %