Tisk…
Tetrafenylboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
T25402-100G T25402-25G T25402-5G
SIALT25402-100GEA 10110 CZK
SIALT25402-100G SIALT25402-25G SIALT25402-5G
Tetrafenylboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Tetrafenylboritan sodný
Vzorec: (C₆H₅)₄BNa
MW: 342.22
Bod tání: > 400 °C
Hustota: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011494
CAS číslo: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08765