Tisk…

Tetrafenylboritan sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt

72020-250G 72020-50G
SIAL72020-250GEA 30540 CZK
SIAL72020-250G SIAL72020-50G
Tetrafenylboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Tetrafenylboritan sodný
Vzorec: (C₆H₅)₄BNa
Bod tání: > 400 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011494
CAS číslo: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08765

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR