Tetrafenylboritan sodný ≥99.5% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 143-66-8
Molecular Formula: C24H20BNa
Formula Weight: 342.23
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
pH: 8
Melting Point:
Vzorec:
(C₆H₅)₄BNa Bod tání: >300 °C Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011494 CAS číslo: 143-66-8 EINECS: 205-605-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8690 |