Tisk…
Tetrafenylboritan sodný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
424450250 424451000 424455000
ACRO424450250EA 5920 CZK
ACRO424450250 ACRO424451000 ACRO424455000
Tetrafenylboritan sodný ACS
Tetrafenylboritan sodný
Vzorec: (C₆H₅)₄BNa
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011494
CAS číslo: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08765
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Gravimetry ≥99.5 %
Clarity of solution Passes test