Tisk…
Tetrafenylboritan sodný 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
138520250 138521000
ACRO138520250EA 6110 CZK
ACRO138520250 ACRO138521000
Tetrafenylboritan sodný 99.5%
Tetrafenylboritan sodný
Vzorec: (C₆H₅)₄BNa
MW: 342.22
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011494
CAS číslo: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08765
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %