Tisk…
Metaboritan lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
205524-100G 205524-500G
SIAL205524-100GEA 3830 CZK
SIAL205524-100G SIAL205524-500G
Metaboritan lithný, Sigma-Aldrich®
Metaboritan lithný
Vzorec: BLiO₂
Bod varu: 1719 °C (1013 hPa)
Bod tání: 845 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011089
CAS číslo: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546