Tisk…
Tetrahydroboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
452890-100G 452890-25G 452890-500G
SIAL452890-100GEA 4440 CZK
SIAL452890-100G SIAL452890-25G SIAL452890-500G
Tetrahydroboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Bod tání: 400 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003518
CAS číslo: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664