Tetrahydroboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
452882-2KG
452882-100G
452882-25G
452882-500G
452882-6X100G
452882-6X25G
SIAL452882-2KGEA
33370
CZK
SIAL452882-2KG
SIAL452882-100G
SIAL452882-25G
SIAL452882-500G
SIAL452882-6X100G
SIAL452882-6X25G
Tetrahydroboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec:
NaBH₄ Bod tání: 400 °C Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS číslo: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 1426 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,08664 |