Lithium tetrahydroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
222356-10G
222356-1G
222356-50G
SIAL222356-10GEA
5550
CZK
SIAL222356-10G
SIAL222356-1G
SIAL222356-50G
Lithium tetrahydroborate, Sigma-Aldrich®
Lithium tetrahydroborate
Vzorec:
H₄BLi MW: 21,78 g/mol Bod varu: 66 °C (1013 hPa) Bod tání: 274…277 °C Hustota: 0,666 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011088 CAS číslo: 16949-15-8 EINECS: 241-021-7 UN: 1413 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,05547 |