Tisk…

Tetrahydroboritan draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride

M-Clarity™ quality level = MQ200

455571-100G 455571-500G
SIAL455571-100GEA 3030 CZK
SIAL455571-100G SIAL455571-500G
Tetrahydroboritan draselný, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroboritan draselný
Vzorec: H₄BK
Bod tání: 500 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011396
CAS číslo: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07777

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR