Tisk…
Tetrahydroboritan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
438472-25G 438472-5G
SIAL438472-25GEA 11650 CZK
SIAL438472-25G SIAL438472-5G
Tetrahydroboritan draselný, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroboritan draselný
Vzorec: H₄BK
Bod tání: 500 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011396
CAS číslo: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07777