Tisk…
Tetrahydroboritan draselný zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
MQ200
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
8.20747.0025EA 1750 CZK
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
Tetrahydroboritan draselný zS, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroboritan draselný
Vzorec: H₄BK
MW: 53.94
Bod tání: 500
Hustota: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011396
CAS číslo: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 500 °C
Molar Mass 53.94 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.11 g/cm3
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material