Tetrahydroboritan draselný 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
196551000
196555000
196550025
196550050
ACRO196551000EA
3330
CZK
ACRO196551000
ACRO196555000
ACRO196550025
ACRO196550050
Tetrahydroboritan draselný 98+%
Tetrahydroboritan draselný
Vzorec:
H₄BK Bod tání: 500 °C Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011396 CAS číslo: 13762-51-1 EINECS: 237-360-5 UN: 1870 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,07777 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Titration | ≥98.0 % |