Tisk…
Lithium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
244767-10G 244767-50G
SIAL244767-10GEA 2730 CZK
SIAL244767-10G SIAL244767-50G
Lithium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Lithium tetrafluoroborate
Vzorec: BF₄Li
MW: 93.74
Hustota: 0.852 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011087
CAS číslo: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8 III