Tisk…
Sodium tetraethylborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
481483-1G 481483-5G
SIAL481483-1GEA 3120 CZK
SIAL481483-1G SIAL481483-5G
Sodium tetraethylborate, Sigma-Aldrich®
Sodium tetraethylborate
Vzorec: C₈H₂₀BNa
MDL Number: MFCD00061547
CAS číslo: 15523-24-7
UN: 3393
ADR: 4.2,I