Tisk…
Sodium tetraethylborate
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Nebezpečí
DE-MS-03401-1 DE-MS-03401-25 DE-MS-03401-5
PROODE-MS-03401-1EA 4270 CZK
PROODE-MS-03401-1 PROODE-MS-03401-25 PROODE-MS-03401-5
Sodium tetraethylborate
Sodium tetraethylborate
Vzorec: C₈H₂₀BNa
MDL Number: MFCD00061547
CAS číslo: 15523-24-7
UN: 3393
ADR: 4.2,I