Tisk…
Sodium tetraethylborate 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
363880010 363880050
ACRO363880010EA 3560 CZK
ACRO363880010 ACRO363880050
Sodium tetraethylborate 97%, pure
Sodium tetraethylborate
Vzorec: C₈H₂₀BNa
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061547
CAS číslo: 15523-24-7
UN: 3393
ADR: 4.2,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %