Tisk…
Tetraboritan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
MQ200
221732-100G 221732-500G
SIAL221732-100GEA 1060 CZK
SIAL221732-100G SIAL221732-500G
Tetraboritan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Tetraboritan dvojsodný
Vzorec: Na₂B₄O₇
MW: 201.22
Bod varu: 1575
Bod tání: 742
Hustota: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081185
CAS číslo: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733