Tisk…
Tetraboritan dvojlithný ≥99.995% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
254304-100G 254304-25G
SIAL254304-100GEA 7820 CZK
SIAL254304-100G SIAL254304-25G
Tetraboritan dvojlithný ≥99.995% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Tetraboritan dvojlithný
Vzorec: Li₂B₄O₇
Bod tání: 918 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011083
CAS číslo: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524