Tisk…
Tetraboritan dvojlithný ≥99.9% PPA
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
222534-1KG 222534-250G
222534-1KGEA 13680 CZK
222534-1KG 222534-250G
Tetraboritan dvojlithný ≥99.9% PPA
Tetraboritan dvojlithný
Vzorec: Li₂B₄O₇
MW: 169.12
Bod tání: 760…880 °C
Hustota: 0.25 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00011083
CAS číslo: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Loss on ignition (800 °C, 1 h) Max. 1.00 %
Grain dissipation (medium value) Max. 500 µm
Metal trace analysis (ICP) Max. 1000 ppm
Boron (B) Min. 25.0 %